Principaux documents
L353280
4-[4-(BENZYLOXY)-2-METHYLBENZOYL]-5-(4-ETHOXY-3-METHOXYPHENYL)-3-HYDROXY-1-[3-(4-MORPHOLINYL)PROPYL]-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C35H40N2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
600.718
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.