Principaux documents
L321451
5-(4-CHLOROPHENYL)-4-ISOBUTYL-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H14ClN3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.782
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.