Key Documents
L298107
4-BROMO-2-((E)-{[{2-[(CYCLOHEXYLAMINO)CARBONYL]ANILINO}(OXO)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 4-ETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H31BrN4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
635.52
Numéro MDL:
Autres remarques