Principaux documents
L292656
3-(4-ETHOXYPHENYL)-2-((3-METHOXYBENZYL)SULFANYL)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H22N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.519
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.