Principaux documents
L257389
7,9-DICHLORO-2-(4-FLUOROPHENYL)-5-(3-NITROPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H14Cl2FN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
458.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.