Principaux documents
L255343
2-(2-(1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)-1-METHYLETHYL)-1H-BENZIMIDAZOLE
AldrichCPR
L255343-10MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le09 mai 2025
Changer de vue
L255343-10MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C17H16N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.344
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le09 mai 2025