Principaux documents
L254673
1-METHYL-4-(3-PYRIDINYL)-4-PIPERIDINOL 2-BUTENEDIOATE
AldrichCPR
L254673-10MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le29 mars 2025
Changer de vue
L254673-10MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C15H20N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.337
Numéro MDL:
34.40 CHF
Date d'expédition estimée le29 mars 2025