Principaux documents
L233420
1-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-3-(4-(4-NITROPHENYL)-1-PIPERAZINYL)-1-PROPANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H21N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
383.407
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.