Principaux documents
L186325
2-AMINO-4-(3,4-DIETHOXYPHENYL)-6-[2-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)ETHYL]-7-METHYL-5-OXO-5,6-DIHYDRO-4H-PYRANO[3,2-C]PYRIDINE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H33N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
531.614
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.