Principaux documents
L157201
3-PHENYL-2-BUTANOL
AldrichCPR
L157201-10MG
174.00 CHF
174.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
L157201-10MG
174.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C10H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.222
Numéro MDL:
174.00 CHF