Principaux documents
L151203
2,6-DICHLOROBENZALDEHYDE (5-OXO-6-PH-4,5-DIHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-3-YL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H11Cl2N5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.205
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.