Principaux documents
L132845
1-BENZYL-5-OXOPROLINE
AldrichCPR
L132845-25MG
132.00 CHF
132.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
L132845-25MG
132.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C12H13NO3
Poids moléculaire :
219.242
Numéro MDL:
132.00 CHF