Principaux documents
L112518
ETHYL 4-(5-METHYL-1,3-DIOXO-1,3,3A,4,7,7A-HEXAHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.356
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.