Principaux documents
L100633
2-BENZYL-4-BROMO-6-((2-CHLORO-4-NITROANILINO)CARBONYL)PHENYL OCTANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H28BrClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
587.903
Numéro MDL:
Autres remarques