Principaux documents
JKA5274
Sigma-Aldrich
Phosphate-PEG5K
average MN 5,000, COOH
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
500 MG
520.00 CHF
520.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
520.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
(HO)2POO(CH2CH2O)nCH2COOH
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.23
520.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Phosphate-PEG5K-COOH, average Mn 5000
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 5000
Température de stockage
−20°C
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable