Principaux documents
JKA13015
Sigma-Aldrich
mPEG12
SH, methoxy PEG12 thiol, monodisperse
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
500 MG
811.00 CHF
811.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
811.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
CH3O(CH2CH2O)11CH2CH2SH
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
811.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Devis pour commande en gros
Nom du produit
mPEG12-SH,
Forme
liquid
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Température de stockage
−20°C
Description générale
Monodisperse PEG. SH can react with metal surfaces, other thiols, disulfide, maleimide and vinyl sulfone groups.
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable