Principaux documents
JKA12011
Sigma-Aldrich
NH2-PEG-NH2
Amine PEG8 Amine, monodisperse
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
500 MG
477.00 CHF
477.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
477.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
NH2(CH2CH2O)7CH2CH2NH2
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.23
477.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Nom du produit
NH2-PEG8-NH2,
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C16H36N2O7/c17-1-3-19-5-7-21-9-11-23-13-15-25-16-14-24-12-10-22-8-6-20-4-2-18/h1-18H2
Clé InChI
MWECBIRKDAZDRL-UHFFFAOYSA-N
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable