Principaux documents
I3777
Sigma-Aldrich
Indole-3-acetic hydrazide
97%
Synonyme(s) :
3-Indolylacetic acid hydrazide, NSC 17812, NSC 63799
10 G
256.00 CHF
256.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
256.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H11N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
256.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
142-145 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NNC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H11N3O/c11-13-10(14)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,12H,5,11H2,(H,13,14)
Clé InChI
GYHLCXMCGCVVCG-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for preparation of:
  • Antifungal agents
  • Anticonvulsant agents
  • Alpha-4 (α4) integrin antagonists
  • A fluorescent analogue of UDP-N-acetylglucosamine
  • Antioxidant agents with myocardial protection properties
  • Antagonist agents of neuropeptide Y receptors
  • Antibacterial agents
  • Potential monoamine oxidase inhibitors
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable