Principaux documents
I22005
Sigma-Aldrich
Isopropyl disulfide
96%
25 G
59.30 CHF
59.30 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
59.30 CHF
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2CH]2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.31
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
59.30 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.4906 (lit.)
pb
175-176 °C (lit.)
Densité
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)SSC(C)C
InChI
1S/C6H14S2/c1-5(2)7-8-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Clé InChI
LZAZXBXPKRULLB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
64.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
18 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Bofan Yu et al.
Journal of chromatography. A, 1356, 221-229 (2014-07-07)
For the expanded application area, fast trace analysis of certain high boiling point (i.e., 150-250 °C) volatile organic compounds (HVOCs) in water, a large volume-direct aqueous injection-gas chromatography (LV-DAI-GC) method was optimized for the following parameters: packed sorbent for sample