Principaux documents
HF100D
Sigma-Aldrich
Hall Device Chip
HF100D
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NC.13
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
gold/chromium electrode (Au/Cr)
silica coating (SiO2)
Description
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
Caractéristiques
optimized for hall
Conditionnement
pkg of 16 diced devices
Fabricant/nom de marque
HF100D
die thickness
525 μm , silicon
Taille de l'électrode
10 nm , chrome