Principaux documents
HAM242060
Hamilton® Polilyte Lab Temp pH electrode
Pt1000 temperature sensor, glass, 1 m BNC/1x4 mm banana connector
1 EA
518.00 CHF
518.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
1 EA
518.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41115604
Nomenclature NACRES :
NB.79
518.00 CHF
Check Cart for Availability
Matériaux
cylindrical HF glass membrane
glass
single pore diaphragm
Caractéristiques
electrode Polisolve electrolyte
1 m BNC/1x4 mm banana connector
Pt1000 temperature sensor
Paramètres
-10-80 °C temp. range
Diamètre
12 mm
Profondeur d'immersion
15 mm
pH
0-14
Catégories apparentées
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.