Principaux documents
H43202
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-methylpyrimidine hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
4-Methyl-2-pyrimidinol hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H6N2O · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.57
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
243 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.Cc1ccnc(O)n1
InChI
1S/C5H6N2O.ClH/c1-4-2-3-6-5(8)7-4;/h2-3H,1H3,(H,6,7,8);1H
Clé InChI
FDRYQDWXFZBBAD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable