Principaux documents
GF99181109
Magnesium alloy az31
foil, Mg96%/Al 3%/Zn 1%, thickness 0.5 mm, size 200 × 500 mm
Synonyme(s) :
MG010300
1 EA
581.00 CHF
581.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
581.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
581.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 991-811-09
Taille
200 × 500 mm
Épaisseur
0.5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable