Principaux documents
GF97801308
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), rod, diam. 25 mm, L 100 mm, tolerance +0.2/+1.2 mm
Synonyme(s) :
AB307925
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 978-013-08
Longueur
100 mm
Diamètre
25 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable