Principaux documents
GF91685199
Lead
foil, thickness 0.20 mm, length 2 m, purity 99.95%
Synonyme(s) :
PB000360
1 EA
492.00 CHF
492.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
492.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Pb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141723
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
492.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
99.95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 916-851-99
Résistivité
20.65 μΩ-cm
Longueur
2 m
Épaisseur
0.20 mm
pb
1740 °C (lit.)
Pf
327.4 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Pb]
InChI
1S/Pb
Clé InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable