Principaux documents
GF89120178
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 2m coil, 0.2mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FF210320
1 EA
701.00 CHF
701.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
701.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
701.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
annealed
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 891-201-78
Taille × épaisseur
2 m × 0.2 mm