GF87470253
Erbium
wire reel, 100mm, diameter 1.0mm, hard, 99.9%
Synonyme(s) :
Erbium, ER005110
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.9%
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 874-702-53
Résistivité
86 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
2868 °C (lit.)
Pf
1529 °C (lit.)
Densité
9.062 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Er]
InChI
1S/Er
Clé InChI
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable