Principaux documents
GF86648103
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
sheet, 150 x 150mm, 0.25mm thickness, as rolled
Synonyme(s) :
CO153025
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 866-481-03
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable