Principaux documents
GF85587812
Silver/Copper
wire, 1.0 mm diameter, Ag72%/Cu28%, temper as drawn, length 20 m
Synonyme(s) :
AG065160
1 EA
960.00 CHF
960.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
960.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
960.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 855-878-12
Longueur
20 m
Diamètre
1.0 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable