Principaux documents
GF84959858
Antimony telluride
lump, 10 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99.99%
1 EA
564.00 CHF
564.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
564.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
564.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
99.99%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 849-598-58
Poids
20 g
Taille max. des fragments
10 mm