Principaux documents
GF84490847
Boron carbide
granule, 5 mm nominal granule size, weight 100 g
Synonyme(s) :
B 626300
1 EA
155.00 CHF
155.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
155.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
155.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 844-908-47
Poids
100 g
Taille nominale des granulés
5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable