Principaux documents
GF84058814
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 300 x 300mm, 2.0mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FF210400
1 EA
639.00 CHF
639.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
639.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
639.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
foil (annealed)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 840-588-14
Taille × épaisseur
300 mm × 300 mm × 2.0 mm