Principaux documents
GF79368205
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 15mm disks, 0.01mm thickness
Synonyme(s) :
FE220170
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
foil (disc)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 793-682-05
Diam. × épaisseur
15 mm × 0.01 mm