Principaux documents
GF78012008
Aluchrom O - Resistance Alloy, Fe70Cr25Al5
5m wire, 0.25mm diameter, annealed
Synonyme(s) :
FE065140
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 780-120-08
L × diam.
5 m × 0.25 mm