Principaux documents
GF76359640
Polyurethane
foam, thickness 10 mm, size 600 × 600 mm, bulk density 0.08 g/cm3
Synonyme(s) :
UR303810
About This Item
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
foam
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 763-596-40
Taille
600 × 600 mm
Épaisseur
10 mm
Masse volumique apparente
0.08 g/cm3