Principaux documents
GF75224617
Polyetheretherketone
(PEEK), film, thickness 0.125 mm, L 1 m, transparent pale amber
Synonyme(s) :
EK301125
1 EA
648.00 CHF
648.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
648.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
648.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 752-246-17
Longueur
1 m
Épaisseur
0.125 mm