Principaux documents
GF73189604
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
powder, 150micron max. particle size, 1000g
Synonyme(s) :
FE246010
1 EA
239.00 CHF
239.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
239.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
239.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 731-896-04
Poids
1000 g
Taille max. des part.
150 μm