Principaux documents
GF68960155
Polyetherimide
(PEI), rod, diam. 25 mm, L 1000 mm, clear amber
Synonyme(s) :
EI317925
1 EA
472.00 CHF
472.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
472.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
472.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 689-601-55
Longueur
1000 mm
Diamètre
25 mm
Couleur
clear amber
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable