Principaux documents
GF68491222
Tungsten
nut, size m4, length 25 pcs, style hexagonal
Synonyme(s) :
W 00NU04, W
1 EA
867.00 CHF
867.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
867.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
W
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
31161727
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
867.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pkg of 25
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 684-912-22
Résistivité
4.9 μΩ-cm, 20°C
pb
5660 °C (lit.)
Pf
3410 °C (lit.)
Densité
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[W]
InChI
1S/W
Clé InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable