Principaux documents
GF65561014
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), rod, diam. 20 mm, L 165 mm, grade high purity
Synonyme(s) :
ME307925
1 EA
512.00 CHF
512.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
512.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
512.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 655-610-14
Longueur
165 mm
Diamètre
20 mm