Principaux documents
GF65381980
Polyvinylfluoride
(PVF), film, thickness 0.013 mm, L 2 m, coil width 300 mm
Synonyme(s) :
FV331013
1 EA
250.00 CHF
250.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
250.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
250.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 653-819-80
Longueur
2 m
Largeur de la bobine
300 mm
Épaisseur
0.013 mm