GF65181281
Iron
powder, 60 max. part. size (micron), weight 500 g, purity 99.0+%
Synonyme(s) :
FE006020
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.0%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 651-812-81
Résistivité
9.71 μΩ-cm
Poids
500 g
Taille max. des part.
60 (micron)
Point d'ébullition
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable