Documents
GF04477822
Iron
powder, max. particle size 450 micron, weight 500 g, purity 99.+%
Synonyme(s) :
FE006010
About This Item
Formule linéaire :
Fe
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
55.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141721
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥99.0%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 044-778-22
Résistivité
9.71 μΩ-cm
Poids
500 g
Taille max. des part.
450 μm
Point d'ébullition
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 6
1 of 6