Principaux documents
GF64285689
Aluminum
powder, 25 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
Synonyme(s) :
AL006035
1 EA
331.00 CHF
331.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
331.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Al
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
26.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141702
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
331.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
1400 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 642-856-89
Résistivité
2.6548 μΩ-cm
Poids
100 g
Taille max. des part.
25 (micron)
pb
2460 °C (lit.)
Pf
660.37 °C (lit.)
Densité
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Al]
InChI
1S/Al
Clé InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable