Principaux documents
GF63249914
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 50mm disks, 0.006mm thickness
Synonyme(s) :
SN010200
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
foil (disc)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 632-499-14
Diam. × épaisseur
50 mm × 0.006 mm