Principaux documents
GF60781709
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
rod, 1000mm x 3.0mm diameter, annealed
Synonyme(s) :
CU067910
1 EA
245.00 CHF
245.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
245.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
245.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 607-817-09
L × diam.
1000 mm × 3.0 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informations légales
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.