Principaux documents
GF57980986
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
powder, 45micron max. particle size, 200g
Synonyme(s) :
FE226010
1 EA
244.00 CHF
244.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
244.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
244.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 579-809-86
Poids
200 g
Taille max. des part.
45 μm