Principaux documents
GF57079783
Manganin® - resistance alloy
insulated wire, Cu 86%/Mn 12%/Ni 2%, conductor diameter 0.125 mm, length 10 m, insulation thickness 0.01 mm
Synonyme(s) :
CU065821
1 EA
237.00 CHF
237.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
237.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
237.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 570-797-83
Longueur
10 m
Diamètre
0.125 mm
Épaisseur de l'isolation
0.01 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.