Principaux documents
GF54427912
Niobium-titanium alloy, Nb56Ti44
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 20g
Synonyme(s) :
NB026010
1 EA
356.00 CHF
356.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
356.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
356.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 544-279-12
Poids
20 g
Taille max. des part.
45 μm