Principaux documents
GF50916720
Polyvinylchloride - Unplasticized
(UPVC), film, thickness 0.38 mm, diam. 50 mm, clear
Synonyme(s) :
CV311450
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 509-167-20
Diamètre
50 mm
Épaisseur
0.38 mm
Couleur
clear
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable